Description
Reproductibilité, spécificité et vitesse : il s’agit des conditions nécessaires pour la PCR dans n’importe quelle application. En raison de sa capacité à satisfaire ces conditions, le Mastercycler pro est sans équivalence. La technologie brevetée vapo.protect™ réduit l’évaporation au minimum. Les concentrations dans votre Master Mix PCR restent constantes, ce qui conduit à une spécificité stable et reproductible. La liaison non spécifique est minimisée au-delà de l’importance. La vitesse de chauffage et de refroidissement extrêmement élevée du Mastercycler pro S répond à vos besoins. Une vitesse inégalée peut être obtenue avec la Impulse PCR d’Eppendorf, une fonction de démarrage à chaud pilotée par dispositif qui augmente les vitesses de chauffage de 8°C/s.
- Réduction ultime de l’évaporation
- Vitesses de chauffage et de refroidissement extrêmement rapides
- Blocs à gradient dotés de la technologie SteadySlope
- Programmation graphique intuitive
- Affichage du numéro du cycleur dans un réseau
- Mise à niveau pour la PCR* en temps réel
- Test automatique en option des éléments Peltier
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour Mastercycler |
| Type de produit | Panneau de commandes |
| Quantité | 1 de chaque |