Learn More
Buerkle™ Close-it™ Aliments scellés de contrôle& Pharma
Code produit 15376287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150 mm
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15376287 150 x 150 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15376287 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53033021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.66€
    92.70€ / 250 pièces
    Économisez 3.96€
    4% de réduction
En stock
Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma avec un adhésif approuvé pour une utilisation avec des denrées alimentaires. Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
  • Couche de barrière en aluminium
  • Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
  • Conforme aux directives de la FDA
  • Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Couleur Bleu
Matériau Aluminum
Côtés imprimables Front
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Fill-in Fields
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Forme Carré
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Longueur (impériale) 5.91 in.
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (impériale) 5.91 in.
Largeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 1,0925 kg
Afficher plus Afficher moins
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.