Learn More
Buerkle™ Close-it™ Aliments scellés de contrôle& Pharma
Code produit 15396287 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 150 mm
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15396287 150 x 150 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15396287 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53033023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    92.70€ / 250 pièces
    Économisez 41.30€
    30% de réduction
En stock
Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma avec un adhésif approuvé pour une utilisation avec des denrées alimentaires. Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
  • L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
  • Couche de barrière en aluminium
  • Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
  • Conforme aux directives de la FDA
  • Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Couleur Noir
Matériau Aluminum
Côtés imprimables Front
Type de produit Sceau de contrôle
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Fill-in Fields
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Forme Carré
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Longueur (impériale) 5.91 in.
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (impériale) 5.91 in.
Largeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 1,0925 kg