Learn More
Lonza™ Endotoxine étalon de contrôle
Code produit 11610241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tubes
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11610241 25 tubes 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11610241 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur E50643L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00€
    2353.06€ / 25 pièces
    Économisez 781.94€
    24% de réduction
Pour le dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL™, souche d’E. coli O55:B5.
  • Utilisé en association avec le dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL™, K50-643L et K50-643U.
  • Il est disponible en tant que produit sur commande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Poudre
Type de cellule Souche d’E. Coli O55:B5.
À utiliser avec (application) Dosage LAL chromogène cinétique en vrac, K50-643L et K50-643U
Quantité 25 tubes