Learn More
Plas Labs™ Chambre d’anaérobie 855-AC pour boîte à gants
Code produit 10739304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
89 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
10739304 89 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10739304 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 855AC/EXP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôlez manuellement votre atmosphère lorsque vous travaillez avec des matériaux sensibles à l’oxygène dans cette boîte à gants. La chambre d’anaérobie pour boîte à gants Plas Labs™ 855-AC utilise un réchauffeur catalyseur pour réduire toute trace
  • Garantie standard de 24 mois (non applicable aux gants et consommables)
  • Bouchon en acrylique transparent en une seule pièce
  • Les déconnexions rapides à étanchéité automatique permettent à l’opérateur de changer le train de séchage sans perturber l’atmosphère interne
  • Fond blanc thermodurci moulé par matrice adaptée
  • Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
  • Deux pompes à vide, une pour la chambre de transfert et une pour le train de séchage
  • Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
  • Le train de séchage comprend des boîtes en polycarbonate contenant DesiSphere™
  • La porte intérieure de la chambre de transfert s’ouvre automatiquement lorsque les pressions sont neutralisées entre la chambre principale et la chambre de transfert
  • Toutes les commandes sont éclairées
  • La chambre de transfert mesure 12 po de long et 11 po de diamètre (dia. int.)
  • Système lumineux vif (garantie de 40 000 heures)
  • Barrette de sortie électrique ; homologuée U.L. et C.S.A., de qualité hospitalière avec quatre sorties
  • Gants Hypalon ambidextres blancs
  • Toutes les pinces sont réglables pour compenser l’usure
Spécification
Type de produit Chambre à atmosphère contrôlée
Profondeur (métrique) 89 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71 cm
Hauteur (métrique) 97 cm
Hauteur (métrique) intérieure 66 cm
Volume (métrique) 489 L
Poids (impériale) 250 lb
Largeur (métrique) 140 cm
Largeur (métrique) intérieure 104 cm