Learn More
Grant Instruments Gel-décongélation à vitesse contrôlée (CRFT)
Code produit 17980401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) extérieures:
290 x 345 x 460 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) extérieures Conditionnement
17980401 290 x 345 x 460 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17980401 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur CRFT EU
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Congélation-décongélation à vitesse contrôlée (CRFT) pour la cryoconservation. Les têtes interchangeables doivent être commandées séparément.
Congélateur et décongeleur à vitesse contrôlée qui maximise la survie cellulaire sans utiliser d'azote liquide.
Applications
  • recherche en embryologie transgénique
  • Recherche sur les cellules souches
  • Échantillons cliniques et de recherche, p. ex. lymphocytes et lignées cellulaires tissulaires dans les cryotubes classiques
  • Diverses cellules de mammifères, dont les cardiomyocytes, les tissus adipeux, le foie et les muscles
  • Cellules souches dérivées du sang de cordon
  • Cellules adhérentes et cellules souches dans des microplaques
  • Suspensions cellulaires dans des puces à ADN numérotées/à codes-barres
  • Intégrations de systèmes
  • Convient aux applications en FIV vétérinaire
Caractéristiques clés et avantages
  • Contrôle précis et reproductible des taux de refroidissement et des températures de l’échantillon
  • L'accent est mis sur la maximisation des taux de survie cellulaire.
  • Congélation et décongélation contrôlées et personnalisables
  • Profils de congélation linéaires et non linéaires
  • Sans azote liquide, sans alcool et sans cryogène - pas besoin de « remplissage »
  • Têtes interchangeables pour plus de flexibilité (à commander séparément)
  • Un logiciel gratuit vous permet de concevoir, suivre, exporter et générer des rapports sur les profils de température
  • Facile à utiliser et les échantillons peuvent être nucléés/ensemencés in situ
  • Faibles coûts d'exploitation : On estime sa vitesse de congélation à 1 % de celle de l'azote liquide et elle fonctionne sur une alimentation de 24 V.
  • Plage de température de -100 °C à 30 °C
  • Options de service et d'étalonnage disponibles
  • Protocoles de commande disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Congélateur cryogénique
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Plastique
Matériau de la cuve Aluminium
Finition externe Plastic (Plastique)
Certifications/Conformité CE
Modèle Paillasse, CRFT
Roulettes Non
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Flacons, ponctions, plaques PCR
Garantie 2 ans
Dégivrage Congélation contrôlée
Eau réfrigérée Sexe
Dimensions (P x l x H) extérieures 290 x 345 x 460 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 290 x 345 x 380 mm
Options de surveillance Enregistreur de données interne USB
Sécurité d’accès Logiciels protégés par mot de passe
Enregistreur de données intégré Vía software
Programmabilité PC oui
Systèmes de secours UPS (en tant que supplément facultatif)
Connectivité USB et le logiciel fourni
Ampérage 3,5 A
Type de prise UE
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 170 W
Capacité en flacons Jusqu’à 55
Compresseur Refroidissement par air
Réfrigérant Hélium
Poids à l’expédition (impériale) 25.8 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 11.7 kg
Poids (impériale) 19.62 lb.
Poids (métrique) 8.9 kg
Capacité Têtes interchangeables
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.