Learn More
Hamilton™ Contrôleur Microlab 600
Code produit 15349722
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur de diluteurs Microlab 600
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15349722 Distributeur de diluteurs Microlab 600 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15349722 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6150005
Expédition estimée: 04-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Facilite la distribution simple et rapide des liquides. Le contrôleur Microlab 600 de Hamilton™ doit être utilisé avec le diluteur distributeur Microlab 600.
  • Intègre une interface utilisateur rationalisée avec un grand écran tactile
  • Les dilutions, les distributions, les titrations et bien plus encore sont affichées visuellement en temps réel avec le simple toucher d’un bouton
Spécification
À utiliser avec (équipement) Distributeur de diluteurs Microlab 600