Learn More
Memmert™ Plaques en acier inoxydable pour four de convection
Code produit 11711464 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur, modèles 110, 160
Modèle 30
Modèles 260 et 410
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11711464 Incubateur, modèles 110, 160 1 pièce
12607057 Modèle 30 1 pièce
12637057 Modèles 260 et 410 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11711464 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur E20165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.37€
    114.00€ / 1 pièces
    Économisez 50.37€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Utilisez ces grilles avec les étuves Memmert. Les grilles en acier inox pour four à convection Memmert™ sont robustes et disponibles dans une grande variété de tailles répondant à vos besoins.
  • Grille en acier inox renforcé
  • Pour fours à convection
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur, modèles 110, 160
Type Grille
Comprend Porte en verre de 490 x 370 mm
Matériau Acier inoxydable