Learn More
Tube de prélèvement sanguin en polyéthylène téréphtalate avec fermeture classique
Code produit 10184469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10184469 10 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10184469 Fournisseur BD Vacutainer Code fournisseur 367526
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Type de bouchon Casquette traditionnelle
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur de bouchon Vert
Type d’étiquette Papier
Diamètre (métrique) externe 16 mm