Learn More
Miele Professional™ Kit de conversion UBS 1
Kit de conversion UBS 1 pour une utilisation avec certains porteurs de charge série G 78 dans les machines PG 85
Marque:  Miele Professional™ 10131090
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Code produit. 15497704
  • 95.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-12-2022
Description
  • Convertit les vieux paniers d’injecteurs pour s’adapter aux nouvelles machines de lavage de laboratoire de la gamme Miele PG85
  • Pour portoirs de charge de série de modèles G 78 avec raccord de séchage
Spécification
Spécification
Noir
235 mm
165 mm
Plastique
75 mm