Learn More
Medline Scientific™ Réfractomètre convexe CETI 4,5 kg
Code produit 11965518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11965518 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11965518 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur 8200.0000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2058.04€
    1895.55€ / 1 pièces
    Économisez 162.49€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfractomètre très polyvalent permettant de mesurer une large gamme de substances. Le réfractomètre convexe Medline Scientific™ CETI 4,5 kg est capable de lire la lumière réfléchie et transmise.
  • Large gamme de substances mesurables
  • Ports d’entrée de lumière pour les prismes supérieur et inférieur
  • Fourni avec un kit d’étalonnage
    • Pièce d’essai en verre
    • Alpha-bromonaphtalène
    • Tournevis
  • Fourni avec tables de dispersion, manuel d’instructions, housse de protection
Spécification
Type Réfractomètre convexe
Scale Range 0 à 95 Brix
Indice de réfraction 1,3000 à 1,7200
Résolution ± 0,1°C
Comprend Oculaire pour télescope focalisable 30 x, lecture simultanée de l’échelle et réglage de la ligne de bordure
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 4,5 kg
Dimensions (L x l x H) 280 x 190 x 380 mm
Hauteur (métrique) 380 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Plage de températures (métrique) 0°C à 200°C