Learn More
Epredia™ Cool-Cut avec pince à cassette universelle
Code produit 11336770 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Accessoire pour microtome
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11336770 Accessoire pour microtome -
12617886 Accessoire pour microtome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336770 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 771110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00€
    2128.22€ / 1 pièces
    Économisez 366.78€
    14% de réduction
En stock
Maintenez une température fraîche et constante pour les blocs de paraffine pendant le procédé de coupe grâce à l’accessoire Epredia™ Cool-Cut.
  • S’adapte directement sur l’éprouvette d’échantillonnage de la ligne de microtome rotatif
  • Possibilité d’être équipé d’une pince à cassette universelle ou d’une pince à échantillon standard
  • Efficace lorsque des périodes de coupe prolongées sur le microtome sont nécessaires pour faire une coupe fine ou une coupe en série à travers le bloc de paraffine
Inclut :
  • Dispositif Peltier avec pince à échantillons intégrée
  • Poids de contrepoids
  • Alimentation électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoire pour microtome
À utiliser avec (équipement) Microtomes Epredia