Learn More
Corning™ Récipients de congélation CoolCell™ SV2 et SV10
BIOPHARMA
Code produit 15542781
Change view
Click to view available options
Capacité:
12 (flacons de sérum de 2 ml)
6 (Flacons de sérum de 10 ml)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15542781 12 (flacons de sérum de 2 ml) 1 pièce
15552781 6 (Flacons de sérum de 10 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15542781 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Assurez une congélation cellulaire standardisée et °contrôlée à -1 °C/minute dans un congélateur °à -80 °C sans alcool ni aucun autre liquide. Utilisent un cœur en alliage thermo-conducteur et un matériau externe très isolant pour contrôler la vitesse d’évacuation de la chaleur et assurer une cryoconservation reproductible des cellules.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Forme Rond
Type Boîte pour congélateur
Capacité 12 (flacons de sérum de 2 ml)
Quantité 1/Paquet, 1/Carton
Poids (métrique) 0,5 kg