Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ XT
Description
À utiliser avec CoolBox XT et CoolBox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l'utilisation de modules tubulaires hauts. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rose |
| Forme | Carré |
| Type | Collier d'extension |
| À utiliser avec (application) | Augmenter la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés |
| À utiliser avec (équipement) | CoolBox XT et CoolBox 2XT |
| Quantité | 1/Paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm, Intérieur : 14,0 x 9,4 x 7,0 cm |
| Longueur (impériale) | 7,8 in |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (impériale) | 6,2 in |
| Afficher plus |