Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Code produit 15582851
Change view
Click to view available options
Couleur:
Orange
Rose
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15582851 Violet 1 pièce
15592851 Vert 1 pièce
15502861 Orange 1 pièce
15512861 Rose 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
Code produit 15582851 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432083
Fermeture du couvercle impossible avec l’ajout d’un collier d’extension
À utiliser avec le système CoolBox™ XT. Le collier d’extension Corning™ est nécessaire lorsque vous utilisez des modules de tubes CoolRack™ plus hauts et des tubes de forme haute dans le système CoolBox.
À utiliser avec CoolBox XT et CoolBox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l'utilisation de modules tubulaires hauts. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Forme Rectangulaires
Type Collier d'extension
À utiliser avec (application) Augmenter la hauteur en utilisant des modules de tubes élevés
À utiliser avec (équipement) CoolBox XT et CoolBox 2XT
Quantité 1/Paquet
Dimensions (L x l x H) 20,0 x 16,0 x 7,0 cm, Intérieur : 14,0 x 9,4 x 7,0 cm
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 6,2 in
Largeur (métrique) 16 cm
Hauteur (impériale) 2 75 in
Hauteur (métrique) 7 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.