Learn More
Corning™ Flacons de remplissage CoolCell™ de 2 ml pour récipients CoolCell™ LX et FTS
BIOPHARMA
Code produit 15595525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15595525 Concluant 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15595525 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    29.51€ / 6 pièces
    Économisez 2.34€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Adaptés à un usage intensif. Les flacons de remplissage 2 ml Corning™ CoolCell™ garantissent la cohérence du taux de congélation des cellules et l’uniformité des résultats lorsque vous utilisez des récipients CoolCell.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Couleur Concluant
Volume (métrique) 2 mL
Comprend Glycérol
Nbre par carton 6
Nb par paquet 6
À utiliser avec (équipement) CoolCell LX, CoolCell Contenants FTS30 5 ml LX