Specifications
| Capacité | 18 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| FCR max. | 16 873 x g |
| Hauteur (impériale) extérieure | 9,8 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 25 cm |
| Niveau sonore | <57 dBA |
| Minuteur | 30 s à 9:59 h, avec fonction de marche continue |
| Largeur (impériale) extérieure | 11,7 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 30 cm |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Show More |