Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5427 R
Code produit 15825063 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Comprend:
avec rotor FA-45-12-17
Modèle:
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Modèle Conditionnement
15825063 230 V, 50 à 60 Hz (UE) avec rotor FA-45-12-17 Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs 1 kit
15168364 230 V, 50 à 60 Hz (UE) avec rotor FA-45-12-17 Centrifuge 5427 R (EU-IVD), boutons rotatifs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15825063 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5409000630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La Centrifuge 5427 R réfrigérée d’Eppendorf a été conçue pour les applications de recherche à haut débit. Dotée d’un rotor anti-aérosols de 48 places et du couvercle QuickLock d’Eppendorf pour une ouverture et une fermeture faciles, elle représente un choix sûr, pratique et fiable.
Capacité du rotor : 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercleVitesse max. : 25 001 × g (16 220 tr/min) Le rotor haute capacité à 48 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieuxFermeture en douceur d'un seul doigt pour une utilisation ergonomiquePlage de températures de De -11 °C à 40 °CFonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ∼ 23 °C à 4 °C en 11 minutes seulementLa coupure ECO peut être programmée au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation pour des économies d'énergie maximisées et une durée de vie étendue du compresseurÉvacuation des condensats intégrée pour éviter l'accumulation d'eauIdentification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité opérationnelle maximisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 2 ml
Vitesse max. 16 220 tr/min
FCR max. 25 001 × g
Hauteur (impériale) extérieure 10 in
Hauteur (métrique) extérieure 25.4 cm
Niveau sonore < 46 dB(A) avec rotor F-45-48-11
Minuteur 10 s à 9:59 h
Largeur (impériale) extérieure 12,6 in
Largeur (métrique) extérieure 31.9 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Comprend avec rotor FA-45-12-17
Fonctions de sécurité Verrouillage de couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, hublot pour validation de la vitesse, déblocage d',urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor certifiés anti-aérosols
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Dimensions (L x l x H) extérieures 319 x 540 x 254 mm
Type de contrôleur Rotary Knob
Modèle Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs
Puissance 550 W
Rotor inclus Oui
Réfrigéré oui
Étalons EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Type d’affichage grand LCD
Plage de températures (métrique) -11°C à +40°C
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5427 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.