Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMA
Code produit p-7144617 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor, godet pour plaques/tubes, porte-plaques
Rotor, godets haute capacité, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor, godets pour plaques/tubes, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor, godets pour plaques/tubes, adaptateurs pour tubes à fond rond (diamètre 13/16 mm)
Rotor, godets ronds, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL
Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes et plaques coniques de 5/15/25/50 mL
Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes à fond rond (diamètre 13/16 mm)
sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD)
Centrifugeuse 5920 R
Rotor:
Non inclus
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Modèle Rotor Alimentation électrique Conditionnement
16574144 Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes et plaques coniques de 5/15/25/50 mL Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4 xUniversal-Large 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
16000552 Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes à fond rond (diamètre 13/16 mm) Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4 xUniversal-Large 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15743315 Rotor, godets ronds, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4x750 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15694614 Rotor, godets haute capacité, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15638610 Rotor, godets pour plaques/tubes, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15763315 Rotor, godets pour plaques/tubes, adaptateurs pour tubes à fond rond (diamètre 13/16 mm) Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15713315 Rotor, godets ronds, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15885123 sans rotor Centrifugeuse 5920 R Non inclus 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
16564144 Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes et plaques coniques de 5/15/25/50 mL Centrifugeuse 5920 R S-4 xUniversal-Large 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15815143 Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes à fond rond (diamètre 13/16 mm) Centrifugeuse 5920 R S-4 xUniversal-Large 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15865133 Rotor, godets ronds, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R S-4x750 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15805133 Rotor, godets haute capacité, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
16652842 Rotor, godet pour plaques/tubes, porte-plaques Centrifugeuse 5920 R S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 pièce
15845133 Rotor, godets pour plaques/tubes, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
15825133 Rotor, godets ronds, adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 mL Centrifugeuse 5920 R S-4x1000 230 V, 50 à 60 Hz (UE) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16574144 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5948000914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfrigéré Eppendorf La centrifugeuse 5920 R offre des performances à haut débit et une gestion avancée de la température dans une conception très compacte. Avec une capacité allant jusqu'à 4 tubes coniques de 1 000 mL / 52 tubes coniques de 50 mL, il peut faire tourner à la fois des plaques et des tubes dans le même godet pour une réelle flexibilité.
réfrigéré, avec rotor S-4xUniversal-Large, y compris béchers et adaptateurs universels pour tubes coniques de 5 ml / 15 ml / 25 ml / 50 ml et plaques, 230 V / 50 - 60 Hz
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 1 000 ml
  • Options de rotor à plaques pour la centrifugation de tous types de MTP, PCR ou Deepwell Plates
  • Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 50 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 21 194 x g (13 700 tr/min)
  • Étanchéité aux aérosols Eppendorf QuickLock™ Les bouchons et couvercles permettent un verrouillage rapide et ergonomique.
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace appréciable
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type de contrôleur Clavier
FCR max. 21 194 x g
Réfrigéré Oui
À utiliser avec (équipement) Jusqu’à 4 tubes coniques de 1 000 ml / 52 tubes coniques de 50 ml
Comprend Rotor, godets universels, adaptateurs pour tubes et plaques coniques de 5/15/25/50 mL
Modèle Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD)
Niveau sonore <55 dBA
Profil (accélération / freinage) 10/10
Stockage de programmes 99 (5 touches de programmation)
Rotor S-4 xUniversal-Large
Rotor inclus Oui
Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
Minuteur 10 s à 99 h 59 min, Fonction de fonctionnement continu, Essorage court
Largeur (impériale) extérieure 29,2 in
Largeur (métrique) extérieure 74 cm
Hauteur (impériale) extérieure 15,9 in
Hauteur (métrique) extérieure 40 cm
Profondeur (impériale) 27,8 in
Profondeur (métrique) 71 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Puissance 1650 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Type d’affichage Grand écran LCD lumineux
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5920 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif. Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.