Learn More
Kartell Bloc de refroidissement
Code produit 30408778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17.5 x 9 x 3 cm
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30408778 17.5 x 9 x 3 cm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408778 Fournisseur Kartell Code fournisseur 0370700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.70€ / 1 unités
    Économisez 0.35€
    6% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Récipient en plastique contenant un liquide qui, après congélation, sert à maintenir les glacières à basse température. Idéal pour le transport de tubes et d'échantillons de laboratoire, car il maintient une température constante.
  • Polyéthylène haute densité
  • Polyéthylène (PEHD)
  • Données physico-chimiques (liquide)
  • Odeur : pratiquement inodore
  • Composants principaux
  • sel de sodium de carboxyméthylcellulose 1-5%.
  • Chlorure de sodium < 1%
  • Benzoate de sodium < 1%
  • Agents de conservation, colorants et autres composants mineurs < 0,1%.
  • Durée de validité du produit : 10 ans
Spécification
Type de produit Bloc de réfrigération
Couleur Concluant
Matériau PE-HD
Dimensions (L x l x H) 17.5 x 9 x 3 cm