Learn More
Electrothermal™ Prise de réfrigération
Code produit 11826752
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
OS1025 STEM Omni Station de réaction
Série OS6000 Omni Station de réaction
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11826752 Série OS6000 Omni Station de réaction 1 pièce
11816752 OS1025 STEM Omni Station de réaction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11826752 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3663057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00€
    1496.40€ / 1 pièces
    Économisez 113.60€
    7% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour stations de réaction Omni STEM
Spécification
À utiliser avec (équipement) Série OS6000 Omni Station de réaction
Type Position à 6 puits
Volume (métrique) 250 mL