Learn More
Coomassie Bleu R-250, qualité technique, TRC
Code produit 30364339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364339 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC685200100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coomassie Blue R-250
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45 H44 N3 O7 S2 . Na
Quantité 100 g
Synonyme N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-benzenemethanaminium Hydroxide Inner salt Monosodium Salt, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-benzenemethanaminium, Inner Salt Monosodium Salt, Acid Blue 6B, Acid Brilliant Blue, Acid Brilliant Cyanine 6B, Acidine Sky Blue R, Airedale Blue RF, Amacid Brilliant Cyanine 6B, Anadurm Cyanine A 6B, Benzyl Cyanine 6B, Best Acid Brilliant Cyanine 6B, Brilliant Acid Blue 6B, Brilliant Acid Cyanine 6B, Brilliant Blue 6B, Brilliant Cyanine 6B, Brilliant Indocyanine 6B, C.I. 42660, CBB-R 250, Chuganol Blue 6B, Colocid Brilliant Blue 6B, Conacid Blue MC, Concorde Acid Cyanine L 6B, Concorde Leather Blue 6BG, Coomassie Blue R, Coomassie Brilliant Blue R, Coriacide Blue 2R, Dycosweak Acid Brilliant Blue 6B, Eriosin Brilliant Cyanine 6B, Fenazo Blue XXFB, Folan Blue 6B, Impero Azure 6B, Kayanol Cyanine 6B, Kenacid Blue R, Kenanthrol Blue BT, Lerui Acid Brilliant Blue 6B, Milling Brilliant Blue 2BR, Optanol Cyanine 6B, Polar Blue 6B, Polycor Blue R, Sandolan Cyanine N 6B, Sapphire EMB, Sella Fast Blue BBN, Serva Blue R 250, Simacid Blue R 350, Solar Cyanine 6B, Sumitomo Brilliant Indocyanine 6B, Supranol Cyanine 6B, Triacid Fast Cyanine 6B, Triacor Blue 6BR, Vicoacid Blue 83, Weak Acid Brilliant Blue 6B, Xylene Brilliant Cyanine 6B
Formule InChI InChI=1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(cc5)N(CC)Cc6cccc(c6)S(=O)(=O)[O-])cc1
Nom IUPAC sodium ;3-[4-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaiumylidene]cyclohépatite-2,5-diène-1-ylidene]méthyl] -N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Poids de la formule 825.2518