Learn More
Bleu de Coomassie R250, pour électrophorèse, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
À utiliser dans les protéines de coloration des gels SDS-PAGE.
Spécification
Spécification
| CAS | 6104-59-2 |
| Couleur | Bleu foncé |
| Plage de pH | 6,2 |
| Forme | Solide en poudre |
| Température de fusion | 174°C / 345,2°F |
| Poids moléculaire | 825,96g/mol |
| Quantité | 25 g |
| Type de produit | Coloration des protéines |