Learn More
Bleu De Coomassie Brillant G-250, MP Biomedicals™
Code produit 11475951 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475951 100 g -
11455951 5 g -
11441642 10 g 10g
11465951 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11475951 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219034380
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Colorant utile pour les gels SDS car il colore facilement les protéines avec une couleur de fond minimale
  • Il s’agit d’une coloration protéique utilisé en électrophorèse.
  • Il a été utilisé dans le dosage des protéines liant le colorant Bradford.
  • Un mécanisme de liaison des colorants aux protéines a été proposé, basé sur la mesure des spectres d’absorbance Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) lors de la titration du réactif colorant en l’absence de protéines et de sa réponse à différents acides polyaminés.
  • Le bleu brillant G a été utilisé pour déterminer la concentration micellaire critique des détergents.
Identifiants chimiques
CAS 6104-58-1
Formule moléculaire C47H48N3NaO7S2
Numéro MDL MFCD00078482
Spécification
Nom chimique ou matériau Coomassie Brilliant Blue G-250
Perte à la dessiccation 0.045
Ultraviolet visible λ Max (méthanol) 608 ±3 nm
Beilstein 5230822
Synonyme Acid Blue 90, Coomassieg250, CBBG
Couleur violet rougeâtre foncé
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’eau chaude (50 mg/mL), de l’éthanol (40 mg/mL), du méthanol et de l’acide trichloroacétique à 10 %. Soluble dans l’eau (1 mg/mL), ce qui donne une solution bleu foncé.
Quantité 100 g
Clé InChI CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre
Poids moléculaire (g/mol) 854.02
Qualité Not Available