Learn More
Bleu De Coomassie Brillant R-250, MP Biomedicals™
Code produit 11436101 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436101 25 g 25g
11426101 5 g -
11446101 100 g -
11456101 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11436101 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219068225
Identifiants chimiques
CAS 6104-59-2
Formule moléculaire C45H44N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 825.97
Numéro MDL MFCD00041762
Clé InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Brilliant Blue R, Acid Blue 83
CID PubChem 61365
Nom IUPAC sodium {4-[(4-éthoxyphényl)amino]phényl}bis(4-{éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino}phényl)méthylium
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coomassie Brilliant Blue R-250
Note relative au nom Protein stain in electrophoresis.
Plage de pourcentage du dosage ∽ 50%
Poids de la formule 826
Couleur Marron-violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre