Learn More
Copan Diagnostics Écouvillons secs simples dans des sachets à décoller
Description
Single Regular Size Traditional Dry Polyester Swab with Plastic Applicator packaged with Peel Pouch - Individually Packaged, Sterile
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Applicator Material | Aluminium |
| Matériau de la pointe | Rayon |
| Conditionnement | Individually-wrapped in peel pouch |
| Nb par paquet | 100 / Box |
| Nbre par carton | 10 Boxes x 100 Swabs / Case |
| Type de produit | Specimen Collection Swab |