Description
Conservez 10 lames dos à dos avec la cuve à coloration en plastique de Coplin Thermo Scientific™.
Caractéristiques :
- Conserve 10 lames dos à dos
- Couvercle à ailettes circulaire de 1,6 po (40 mm) de diamètre
- Réalisé en polyéthylène de haute densité avec des rainures internes
Spécification
Spécification
| Description | Cuve à coloration de Coplin en plastique |
| Matériau | Plastique |
| Type | Cuve à coloration de Coplin |
| Comprend | Bouchon à visser bombé |
| Nombre de lames | 10 |
Non destiné au micro-ondes