Learn More
New Pig™ Copolymer Polypropylene Overpack Salvage Drum
Code produit 12961405
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
76 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12961405 76 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12961405 Fournisseur New Pig™ Code fournisseur PAK708WH
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Overpack Salvage Drum
Capacité (métrique) 76 l
Couleur White
À utiliser avec (application) Ideal for regulated packaging applications, including shipping hazardous waste by land, sea or rail
Matériau PPC
Hauteur (métrique) 48 cm
Poids (métrique) 5.89 Kg