Learn More
Cuivre, 99 %, poudre, max. 106μ m (maille de -140), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10236780 25 g Flacon en verre 25g
10431051 500 g Flacon en verre -
10155113 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196570250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Note relative au nom 99%
Point de fusion 1083.0°C
Point d’ébullition 2580.0°C
Densité 8.92
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie 25 micron (average), 106 micron (maximum)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Forme Poudre
Formule linéaire Cu
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Merck Index 15, 2504
Poids de la formule 63.54
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.