Learn More
Acétoarsénite de cuivre (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper Acetoarsenite |
| CAS | 12002-03-8 |
| Formule moléculaire | 2 C2 H3 O2 . 6 As O2 . 4 Cu |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Paris green, copper acetoarsenite |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.6AsHO2.4Cu/c2*1-2(3)4;6*2-1-3;;;;/h2*1H3,(H,3,4);6*(H,2,3);;;;/q;;;;;;;;4*+2/p-8 |
| SMILES | [Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O.[O-][As]=O |
| Nom IUPAC | tétracuivre ;oxoARSinite ;diacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1013.79 |
| Poids de la formule | 1011.2136 |