Learn More
Cuivre, bronze d'aluminium, CDA 630, C63000, ARMI ∣MBH
Description
Cuivre, bronze d'aluminium, CDA 630, C63000, Ø 38 x 3 mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium/Bismuth/Chromium/Lead/Phosphorus/Zinc/Arsenic/Cobalt/Silicon/Silver/Tin/Manganese/Iron/Nickel/Aluminium/Beryllium/Zirconium/Antimony/Niobium/Selenium/Oxygen/Cadmium/Nitrogen/Boron/Germanium/Carbon/Tellurium/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 0.003 %/Bismuth 0.004 %/Chromium 0.005 %/Lead 0.005 %/Phosphorus 0.005 %/Zinc 0.007 %/Arsenic 0.009 %/Cobalt 0.022 %/Silicon 0.025 %/Silver 0.04 %/Tin 0.093 %/Manganese 0.346 %/Iron 2.99 %/Nickel 5.01 %/Aluminium 9.67 %/Beryllium (<0.002) %/Zirconium (<0.002) %/Antimony (<0.02) %/Niobium (<0.02) %/Selenium (<0.03) %/Oxygen (0.001) %/Cadmium (0.002) %/Nitrogen (0.002) %/Boron (0.003) %/Germanium (0.003) %/Carbon (0.004) %/Tellurium (0.04) %/Copper (81.7) % |