Learn More
Feuille de béryllium de cuivre, alliage C17200, épaisseur 0,25 mm (0,01 po), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper Beryllium foil, Alloy C17200 |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Be; 98.1:1.9 wt% |
| Quantité | 50 x 200 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈62.8g/150x200mm |
| Forme | Feuille |
| Numéro MDL | MFCD01320550 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |