Learn More
Tige en cuivre de béryllium, alliage C17200, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre., Thermo Scientific™
Code produit 15446485
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 cm
Conditionnement:
25cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446485 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15446485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042482.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper Beryllium rod, Alloy C17200
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Cu:Be; 98.1:1.9 wt%
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈66.3g/25cm
Forme Tige
Numéro MDL MFCD01320550