Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402887 1 g 1g
15422887 250 mg 250mg
15412887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047162.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 291300-50-0
Formule moléculaire C2CuF6NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 343.681
Numéro MDL MFCD23380170
Clé InChI MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 134159300
Nom IUPAC Bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide;cuivre(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Couleur Bleu
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]Cu
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Very Hygroscopic
Poids de la formule 343.68
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide