Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422887
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422887 250 mg 250mg
15402887 1 g 1g
15412887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047162.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 291300-50-0 | C2CuF6NO4S2 | 343.681 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 291300-50-0
Formule moléculaire C2CuF6NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 343.681
Numéro MDL MFCD23380170
Clé InChI MSFHCZUIBARZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 134159300
Nom IUPAC Bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide;cuivre(1+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Couleur Bleu
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]Cu
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Very Hygroscopic
Poids de la formule 343.68
Forme physique Solide