Learn More
Cuivre, cupronickel, Hiduron 130, ARMI ∣MBH
Code produit 17999639
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17999639 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17999639 Fournisseur ARMI/MBH Code fournisseur IARMCUH13018X
ARMI ∣MBH produit des matériaux de référence certifiés en alliage métallique de haute qualité et établit des normes pour Spark-OES. ICP et l'analyse élémentaire XRF. L'offre comprend l'acier, l'aluminium, le titane, le nickel, le cobalt, le cuivre, le magnésium et bien d'autres matériaux.
Cuivre, cupronickel, Hiduron 130, Ø 38 x 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium/Zinc/Chromium/Cobalt/Phosphorus/Carbon/Magnesium/Silicon/Manganese/Iron/Aluminium/Nickel/Copper/Hydrogen/Tantalum/Tungsten/Molybdenum/Niobium/Vanadium/Nitrogen/Oxygen/Zirconium/Boron/Silver/Tin/Titanium/Bismuth/Lead/Antimony/Cadmium/Arsenic
CAS 7440-50-8
Quantité 1 Ea.
Forme Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Selenium 0.0014 %/Zinc 0.0015 %/Chromium 0.002 %/Cobalt 0.0037 %/Phosphorus 0.004 %/Carbon 0.006 %/Magnesium 0.013 %/Silicon 0.024 %/Manganese 0.449 %/Iron 0.84 %/Aluminium 2.76 %/Nickel 14.6 %/Copper 80.9 %/Hydrogen (<0.001) %/Tantalum (<0.001) %/Tungsten (<0.001) %/Molybdenum (<0.005) %/Niobium (<0.005) %/Vanadium (<0.005) %/Nitrogen (0.0006) %/Oxygen (0.0006) %/Zirconium (0.0008) %/Boron (0.0009) %/Silver (0.001) %/Tin (0.001) %/Titanium (0.001) %/Bismuth (0.002) %/Lead (0.002) %/Antimony (0.003) %/Cadmium (0.003) %/Arsenic (0.006) %