Learn More
Paillettes de cuivre, 1-5 microns, 99,9 % (sur la base des métaux)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper flake |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 1 to 5 Micron |
| Forme | Paillettes |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
RUO– À des fins de recherche uniquement