Learn More
Feuille de cuivre, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, hybridé, sans revêtement, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
30 x 150 cm
30 x 1000 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485055 30 x 150 cm 1 pièce
15477355 30 x 30 cm 1 pièce
15495055 30 x 1000 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046986.RG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    95.65€ / 1 pièces
    Économisez 23.69€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper foil
Quantité 30 x 150 cm
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté
Pourcentage de pureté 99.8%