Learn More
Feuille de cuivre, épaisseur 0,05 mm (0,002 po), hybridé, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
30 x 150 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388717 100 x 100 mm 1 pièce
11366708 30 x 150 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035818.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.88€
    198.65€ / 1 pièces
    Économisez 50.23€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Molecular Formula: Cu | Molecular Weight: 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper foil (Annealed)
Quantité 100 x 100 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)