Learn More
Feuille de cuivre, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306179 50 x 50 mm 1 pièce
11340258 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042972.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 1,1 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur