Learn More
Feuille de cuivre, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, dure, Puratronic™, 99,999+ % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11370649 50 x 500 mm 1 pièce
11360649 50 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000097.GD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Quantité 50 x 500 mm
Odeur Odorless
Poids ≈11.2g/50x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.999%
Qualité Puratronic