Learn More
Feuille de cuivre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper |
| Aspect | Copper colored foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Tension de vapeur | 0 hPa |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% (Metals basis) |
| Forme | Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur |