Learn More
Feuille de cuivre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
50 x 250 mm
50 x 1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375809 50 x 250 mm 1 pièce
11365809 50 x 50 mm 1 pièce
11341508 50 x 1000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010954.GB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 2,2 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored foil
Densité 8.94g/cm3
Quantité 50 x 250 mm
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur