Learn More
Feuille de cuivre, épaisseur 0,025 mm (0,001 in), Puratronic™ , 99,999 % (sur la base des métaux)
Code produit 11381498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 200 mm
25 x 1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381498 25 x 200 mm 1 pièce
11371498 25 x 1000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010950.HV
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 1,1 g/25 x 200 mm | CAS : 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Convient au développement de matériaux pour les batteries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored foil
Quantité 25 x 200 mm
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
RUO– À des fins de recherche uniquement