Learn More
Complexe de sulfure de bromure-diméthyle de cuivre(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490291 10 g Flacon en verre 10g
10053813 25 g Flacon en verre 25g
10257023 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10490291 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 213180100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    85.65€ / 10g
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54678-23-8 | C2H6BrCuS | 205.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54678-23-8
Formule moléculaire C2H6BrCuS
Poids moléculaire (g/mol) 205.58
Numéro MDL MFCD00043295
Clé InChI PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide-dimethyl sulfide, bromo thiobis methane copper, copper i bromide dimethyl sulfide complex, bromocopper; methylsulfanylmethane, cubr.me2s, ksc493e2t, copper i bromide dimethylsulfide, copper i bromide-dimethylsulfide, bromo dimethylsulfide copper i
CID PubChem 2724234
SMILES [Cu]Br.CSC
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide-dimethyl sulfide complex
Note relative au nom 99%
Point de fusion 132°C
Couleur Beige-gris à blanc ou vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2S·CuBr
Quantité 10 g
Nom IUPAC bromo de cuivre ; méthylsulfanylméthane
Poids de la formule 205.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux