Learn More
Chlorure de cuivre(I), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Copper(I) Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Formule moléculaire | ClCu |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Copper Chloride (CuCl), Copper Chloride (Cu2Cl2), Copper Monochloride, Copper(1+) Chloride, Cuprous Chloride, Cuprous Chloride (Cu2Cl2), Cuprous Chloride (CuCl), Dicopper Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | Cl[Cu] |
| Nom IUPAC | chlorocuivre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99 |
| Poids de la formule | 97.8985 |