Learn More
Cyanure de cuivre(I), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(I) Cyanide |
| CAS | 544-92-3 |
| Formule moléculaire | CCuN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/CN.Cu/c1-2; |
| SMILES | [Cu]C#N |
| Nom IUPAC | cynocuivre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 89.56 |
| Poids de la formule | 88.9327 |