Learn More
Cyanure de cuivre(I), TRC
Product Code. 30354451
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30354451 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30354451 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC68529025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(I) Cyanide
CAS 544-92-3
Formule moléculaire CCuN
Quantité 25 g
Synonyme Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide
Formule InChI InChI=1S/CN.Cu/c1-2;
SMILES [Cu]C#N
Nom IUPAC cynocuivre
Poids moléculaire (g/mol) 89.56
Poids de la formule 88.9327