Learn More
Diphénylphosphinate de cuivre (I), TRC
Code produit 30363302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363302 10 g 10g
30352225 5 g -
30349760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363302 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC68539510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011257-42-3
Formule moléculaire C12 H10 O2 P . Cu
Poids moléculaire (g/mol) 281.734
Synonyme P,P-Diphenyl Copper Phosphinic Acid Salt
Nom IUPAC cuivre ; Acide diphénylphosphinique
SMILES [Cu].OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper (I) Diphenylphosphinate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H11O2P.Cu/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H,13,14);
Poids de la formule 280.979