Learn More
Oxyde de cuivre(I), TRC
Code produit 30358012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6853355G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) Oxide
CAS 1317-39-1
Formule moléculaire Cu2O
Quantité 5 g
Synonyme Copper protoxide, Copperoxy, Red Copper Oxide
Formule InChI InChI=1S/2Cu.O
SMILES [Cu]O[Cu]
Nom IUPAC cuivreriooxyoxycuivre
Poids moléculaire (g/mol) 143.09
Poids de la formule 141.8541